Learn More
Heptane, For pesticide residue analysis, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
Descrizione
- For gas chromatography (GC)
- Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
- Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Heptane |
Densità | 0.684g/mL at 25°C |
Quantità | 4 x 2.5 L |
Limite di esplosione | 0.07 |
Punto d'infiammabilità | −4°C (24.8°F) |
Punto di combustione | 433°F |
Formula lineare | CH3(CH2)5CH3 |
Pressione del vapore | 83 mmHg (37.7°C), 40 mmHg (20°C) |
Numero UN | UN1206 |
Peso formulazione | 100.2 |