Learn More
Heptaldehyde, 95%, stabilized
Codice prodotto. 10075903 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
50mL
CAS: 111-71-7 | C7H14O | 114.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-71-7
Formula molecolare C7H14O
Molecular Weight (g/mol) 114.19
Numero MDL MFCD00007028
InChI Key FXHGMKSSBGDXIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo heptaldehyde, enanthaldehyde, n-heptaldehyde, enanthal, heptyl aldehyde, heptanaldehyde, n-heptanal, oenanthaldehyde, enanthole, oenanthal
PubChem CID 8130
ChEBI CHEBI:34787
IUPAC Name heptanal
SMILES CCCCCCC=O
Specifica
Materiale o nome chimico Heptaldehyde
Nota nome 95%
Punto di fusione -42.0°C
Densità 0.8200g/mL
Punti di ebollizione 150.0°C
Punto d'infiammabilità 48°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)5CHO
Indice di rifrazione 1.4115 to 1.4135
Quantità 1 L
Beilstein 01, II, 750
Indice di Merck 15, 4693
Gravità specifica 0.82
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and alcohol
Stabilizzatore 100ppm hydroquinone
Viscosità 0.977 mPa.s (15°C)
Peso formulazione 114.19
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder, Crystals or Chunks