Learn More
Heptafluorobutyric anhydride, 98%
Codice prodotto. p-3736641 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
CAS: 336-59-4 | C8F14O3 | 410.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acylation reagent
Identificatori chimici
CAS 336-59-4
Formula molecolare C8F14O3
Molecular Weight (g/mol) 410.06
Numero MDL MFCD00000432
InChI Key UFFSXJKVKBQEHC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo heptafluorobutyric anhydride, perfluorobutyric anhydride, hfba, heptafluorobutanoic anhydride, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoic anhydride, butanoic acid, heptafluoro-, anhydride, heptafluoro-n-butyric anhydride, heptafluorobutyric acid anhydride, butanoic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-, 1,1'-anhydride, heptafluorobutyric anhydride, for gc derivatization
PubChem CID 67643
ChEBI CHEBI:39424
IUPAC Name 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoate
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Heptafluorobutyric anhydride
Punto di fusione -43°C
Densità 1.6500g/mL
Punti di ebollizione 108°C to 111°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CF3CF2CF2CO)2O
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.65
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts with water forming heptafluorobutyric acid
Peso formulazione 410.05
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Heptafluorobutyric anhydride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.