Learn More
HEPES Free Acid, >99%, Molecular Biology Reagent, MP Biomedicals™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11426561 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Buffering agent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7365-45-9
Formula molecolare C8H18N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 238.30
Numero MDL MFCD00006158
InChI Key JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo N-2-Hydroxyethylpiperazine-N'-2-ethanesulfonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N'-(2-ethanesulfonic acid)
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico HEPES, free acid
Nota nome Free Acid
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio >99%
IUPAC Name 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethane-1-sulfonic acid
Peso formulazione 238.3
Grado Molecular Biology Reagent