Learn More
HEPES, free acid, >98%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. p-4404396 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
25g
500g
50g
5kg
Identificatori chimici
CAS 7365-45-9
Formula molecolare C8H18N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 238.30
Numero MDL MFCD00006158
InChI Key JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hepes, 2-4-2-hydroxyethyl piperazin-1-yl ethanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazineethanesulfonic acid, 1-piperazineethanesulfonic acid, 4-2-hydroxyethyl, monosodium salt, hepes, 4-2-hydroxyethyl piperazine-1-ethanesulfonic acid, unii-rww266ye9i, 4-2-hydroxyethyl-1-piperazineethane sulfonic acid, n-2-hydroxyethylpiperazine-n'-ethanesulfonate
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico HEPES
Colore White
Intervallo percentuale saggio >98%
Quantità 25 g
IUPAC Name 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethanesulfonic acid
Peso formulazione 238.3
Forma fisica Powder