Learn More
HEPES, 0.5M buffer soln., pH 9.0, Thermo Scientific™
43.78€ - 67.03€
Identificatori chimici
CAS 7365-45-9
Formula molecolare C8H18N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 238.30
Numero MDL MFCD00006158
InChI Key JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
IUPAC Name 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethanesulfonic acid
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15485799
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63614.AE
100 mL N/A N/A N/A
15495799
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63614.AK
250 mL N/A N/A N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Identificatori chimici
7365-45-9
238.30
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:42334
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
C8H18N2O4S
MFCD00006158
23831
2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethanesulfonic acid
Specifica
HEPES buffer soln.
0.5 M
Liquid
MFCD00006158
OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
238.30
CHEBI:42334
7365-45-9
9.0
C8H18N2O4S
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]ethanesulfonic acid
23831
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures