Learn More
Heparin Sodium Salt, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7082753 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mU
100 kU
500 kU
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1000ku
100ku
500ku
Identificatori chimici
CAS 9041-08-1
Specifica
Materiale o nome chimico Heparin Sodium Salt
Forma fisica Powder
Quantità 1 mU
Numero MDL MFCD00081689
Imballaggio Flacone in plastica