Learn More
Hemoglobin epsilon Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48CHF - 385.92CHF
Specifica
Antigene | Hemoglobin epsilon |
---|---|
Concentrazione | 0.39 mg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16810044
|
Proteintech
12361-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48CHF
20µL |
Spedizione stimata: 01-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16800044
|
Proteintech
12361-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92CHF
150µL |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
This antibody can be used to label and isolate fetal cells from maternal blood and may be useful in prenatal diagnosis.
The epsilon globin gene (HBE) is normally expressed in the embryonic yolk sac: two epsilon chains together with two zeta chains (an alpha-like globin) constitute the embryonic hemoglobin Hb Gower I; two epsilon chains together with two alpha chains form the embryonic Hb Gower II. Both of these embryonic hemoglobins are normally supplanted by fetal, and later, adult hemoglobin. The five beta-like globin genes are found within a 45 kb cluster on chromosome 11 in the following order: 5′-epsilon - G-gamma - A-gamma - delta - beta-3′Specifica
Hemoglobin epsilon | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
P02100 | |
110337495, 293267, 3046 | |
Hemoglobin epsilon Fusion Protein Ag3026 | |
Primary | |
-20°C | |
HBE1 |
0.39 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Epsilon globin, HBE, HBE1, Hemoglobin epsilon chain, Hemoglobin subunit epsilon, hemoglobin, epsilon 1 | |
Hbe1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |