Learn More
Hematoxylin Trihydrate, Fisher BioReagents
42.61€ - 271.00€
Identificatori chimici
CAS 517-28-2
Formula molecolare C16H14O6
Molecular Weight (g/mol) 302.28
Numero MDL MFCD00078111
InChI Key WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N
Sinonimo Natural Black I
PubChem CID 45029742
SMILES [H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10012694
SDS Vedere i documenti
Fisher BioReagents
BP2523-5
5 g Amber Glass Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10451905
SDS Vedere i documenti
Fisher BioReagents
BP2523-25
25 g Amber Glass Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10072594
SDS Vedere i documenti
Fisher BioReagents
BP2523-100
100 g Amber Glass Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Hematoxylin Trihydrate is used mainly as a stain in microscopy.
Specifica
Identificatori chimici
517-28-2
302.28
WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N
45029742
C16H14O6
MFCD00078111
Natural Black I
[H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3
Specifica
Hematoxylin Trihydrate
517-28-2
MFCD00078111
Natural Black I
WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N
(1R,10S)-8-oxatetracyclo[8.7.0.0²,⁷.0¹²,¹⁷]heptadeca-2(7),3,5,12(17),13,15-hexaene-5,6,10,14,15-pentol
45029742
356.4
Amber
100°C
C16H14O6
15, 4672
Pass Test
[H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3
302.28
290 to 292nm
Report %
Powder
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : RT