Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hematoxylin, 85%, pure, certified
CAS: 517-28-2 | C16H14O6 | 302.28 g/mol
127.00€ - 1275.00€
Identificatori chimici
CAS | 517-28-2 |
---|---|
Formula molecolare | C16H14O6 |
Molecular Weight (g/mol) | 302.28 |
Numero MDL | MFCD00078111 |
InChI Key | WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N |
Sinonimo | Natural Black 1, C.I. 75290 |
PubChem CID | 45029742 |
IUPAC Name | (6aR)-7,11b-dihydro-6H-indeno[2,1-c]chromene-3,4,6a,9,10-pentol |
SMILES | [H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10548512
|
Thermo Scientific Chemicals
411160250 |
25 g | Glass Bottle |
127.00€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10239600
|
Thermo Scientific Chemicals
411161000 |
100 g | Glass bottle |
360.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11966921
|
Thermo Scientific Chemicals
411165000 |
500 g | Glass bottle |
1275.00€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicatorIdentificatori chimici
517-28-2 | |
302.28 | |
WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N | |
45029742 | |
[H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3 |
C16H14O6 | |
MFCD00078111 | |
Natural Black 1, C.I. 75290 | |
(6aR)-7,11b-dihydro-6H-indeno[2,1-c]chromene-3,4,6a,9,10-pentol |
Specifica
Hematoxylin | |
517-28-2 | |
C16H14O6 | |
Natural Black 1, C.I. 75290 | |
WZUVPPKBWHMQCE-WKTCHCBJNA-N | |
[H][C@]12C3=C(C[C@@]1(O)COC1=C2C=CC(O)=C1O)C=C(O)C(O)=C3 | |
302.28 | |
302.27 | |
85% | |
88% (on dry substance) min. | |
Powder |
100.0°C to 120.0°C | |
85% | |
MFCD00078111 | |
Solubility in water: slightly soluble; soluble in hot water;. Other solubilities: soluble in hot alcohol, glycerol, borax, alkali hy, droxides (aq. solution purple red; becomes blue vi, olett during storage at air). | |
Authentic | |
(6aR)-7,11b-dihydro-6H-indeno[2,1-c]chromene-3,4,6a,9,10-pentol | |
45029742 | |
10% (105°C) max. | |
Pure | |
Beige to Brown |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Hematoxylin
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Hematoxylin