Learn More
Greiner Bio-One Hematology K2 EDTA Evacuated Tubes
For routine immunohematology testing
177.54€
Specifica
Materiale | PET |
---|---|
Tipo di chiusura | Safety Pull Cap |
Da utilizzare con (applicazione) | For routine immunohematology testing |
Diametro (sistema metrico) esterno | 13 x 75 mm |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Colore chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Colore chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
13018672
|
Greiner Bio-One
454209 |
4 mL | Lavender |
177.54€
pezzi 1200 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Tube material: Polyethylene therephthalate
- Cap color/ring color: lavender/black/yellow
Compliance
CE Marked
Specifica
PET | |
Safety Pull Cap | |
For routine immunohematology testing | |
13 x 75 mm |