Learn More
Hirschmann™ Provette per ematocrito, sodio eparinizzate
Excellent for centrifuging blood in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Sodium Heparinized Hematocrit Tubes are manufactured from disposable capillary glass.
Marca:  Hirschmann™ 9100260
Codice prodotto. 30090388
  • 151.00€ / pezzi 5000
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Color-coded red
  • Acc. to DIN EN ISO 12772, CE acc. IVD 98/79 EC
Specifica
Specifica
Hematocrit Tube Na-hep
0.9/1.0 mm
75 ±0.5 mm
60 μL
For centrifuging blood samples, Sodium heparinized
DIN EN ISO 12772, CE, IVD 98/79 EC