Learn More
Heidolph™ Instruments Hei-VAP Expert Control HL G6B, CH-plug
Le modèle Hei-VAP Expert Control HL G6B ajoute de nombreuses fonctionnalités intelligentes à Hei-VAP Expert.
Marque: Heidolph™ Instruments 573-02610-04
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Ajoute de nombreuses fonctionnalités intelligentes à Hei-VAP Expert, ainsi qu’une vue d’ensemble de tous les paramètres et du procédé en cours.
- Écran tactile de 5 po pour contrôler tout le système, y compris le vide et la température de refroidissement
- Modèle de levage manuel avec verrerie verticale G6 revêtue de plastique et transparente pour une distillation par reflux
- Pour une surveillance précise, le pictogramme de l’afficheur représente également les fonctions actives
- Boutons distincts pour un accès rapide : bouton de droite pour un contrôle direct du vide, bouton de gauche pour la rotation
- Réglage des valeurs via l’écran tactile ou les boutons d’accès rapide distincts
- Accès direct à deux favoris sur l’écran de démarrage
- Bibliothèque de solvants extensible. Vous pouvez également transférer vos propres favoris vers d’autres périphériques à l’aide d’une clé USB
- Définissez et enregistrez les procédés d’évaporation (rampes)
- Procédez à une évaporation automatique avec le programme dynamique AUTOaccurate (DAA). Pratique et personnalisable : de l’évitement de la mousse à une évaporation très efficace
- Grâce à l’interface USB et Micro SD pour faciliter l’installation des mises à jour logicielles et le transfert de favoris individuels d’un périphérique à un autre
Especificaciones
5 L | |
Évaporateur rotatif à levage manuel | |
CH-plug |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido