Learn More
Eppendorf™ HeatSealer S200 Accessory, Plate Adapters
For use with HeatSealer S200
381.52€
Specifica
Wattage | 350 W |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | HeatSealer S200 |
Intervallo temperatura sigillatura | 125°C to 200°C in 1°C increments |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15733155
|
Eppendorf™
5392070011 |
High Profile Adapter |
381.52€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15743155
|
Eppendorf™
5392070020 |
Low Profile Adapter |
381.52€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15753155
|
Eppendorf™
5392070038 |
PCR Plate Adapter |
381.52€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Hermetic sealing of multiwell plates
- Eliminates evaporation in PCR, reducing cross contamination
- Seals 96- and 384-well plates
- Integrated thermostat prevents overheating
- Improved mechanics for even easier sealing
- PCR Plate Adapter included
Specifica
350 W | |
HeatSealer S200 | |
125°C to 200°C in 1°C increments |