Learn More
Fisherbrand™ Manto riscaldante
Questi elementi riscaldanti con controller incorporati possono essere utilizzati per un'ampia varietà di applicazioni. I mantelli riscaldanti Fisherbrand™ sono racchiusi in un contenitore metallico con un esclusivo flusso d'aria che mantiene l'esterno fresco al tatto.
Marca:  Fisherbrand™ 10083-50
Codice prodotto. 10884191
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Schermatura con collegamento a terra e doppio fusibile
  • Le cartucce dell'elemento riscaldante sono sostituibili
  • Nessuna necessità di dispositivi di controllo esterni
  • Spie luminose per indicare 'riscaldamento' e 'accensione'
  • °
Specifica
Specifica
Integrated
230 V
Controller
Profilo rotondo
Manto riscaldante
50 Hz
250 mL
230V
Metal cased
150w
450°C