Learn More
Grant Instruments™ Heating Block for TS-DW Deep-well Microplate Thermoshaker
Accommodates one deep-well plate for TS-DW Deep-well Microplate Thermoshaker
Marca:  Grant Instruments™ B-2A
560.54 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24075" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15450474
  • 861.00€ / Pezzo
The Ultimate Lab Appliances Promotion
Usa il codice promozionale 24075 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 12-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Block for one deep-well plate
  • Shaped to fit the microplates for better heat transfer
  • Three year warranty
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
TS-DW Microplate Thermoshaker
Axygen 96 Deep-well Plate
Block
2200 μL