Learn More
Labconco Heated Product Chamber
Chambers allow for drying of bulk samples, or drying of serum bottles, vials or microplates. The 10 in. diameter shelves are wireless and removable so that they may be placed in a freezer for pre-freezing. Chamber connects to a FreeZone Freeze Dryer for control and recording of shelf temperature.
9385.00€ - 15735.00€
Specifica
Tipo Heated Product Chamber
Temperature Range (Metric) -20°C to +60°C
Materiale Acrylic
Tipo di spina All except North America
Tensione 230 V
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca N. di ripiani Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca N. di ripiani Include Prezzo Quantità e disponibilità  
17910190
Vedere i documenti
Labconco
780801090
3 Without Valves
9385.00€
1 unità
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 11-08-2025
Aggiungi al carrello
17930180
Vedere i documenti
Labconco
780801190
5 Without Valves
12925.00€
1 unità
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 11-08-2025
Aggiungi al carrello
17930190
Vedere i documenti
Labconco
780802090
3 Valves
12140.00€
1 unità
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 11-08-2025
Aggiungi al carrello
17970180
Vedere i documenti
Labconco
780802190
5 Valves
15735.00€
1 unità
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 11-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Chambers allow for drying of bulk samples, or drying of serum bottles, vials or microplates.
  • The 10 in. diameter shelves are wireless and removable so that they may be placed in a freezer for pre-freezing.
  • Chamber connects to a FreeZone Freeze Dryer for control and recording of shelf temperature from the Lyo-Works display.
  • Each Chamber includes a 12 in. diameter clear acrylic cylinder, vacuum release valve, cap for vacuum port and 8 in. diameter opening to collector on bottom of chamber. Will fit 10.12 in. or 14.0 in. diameter condensers.
  • Includes three shelves and three temperature probes.
  • For use with any FreeZone Freeze Dryer manufactured after July 2017.
Specifica
Specifica
Heated Product Chamber
Acrylic
230 V
-20°C to +60°C
All except North America