Learn More
HE4 Mouse anti-Human, Clone: 5B2D9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | HE4 |
---|---|
Clone | 5B2D9 |
Concentrazione | 1 mg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16828545
|
Proteintech
66557-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16818545
|
Proteintech
66557-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This gene encodes a protein that is a member of the WFDC domain family. The WFDC domain, or WAP Signature motif, contains eight cysteines forming four disulfide bonds at the core of the protein, and functions as a protease inhibitor in many family members. This gene is expressed in pulmonary epithelial cells, and was also found to be expressed in some ovarian cancers. The encoded protein is a small secretory protein, which may be involved in sperm maturation.Specifica
HE4 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
HE4, WAP5, WFDC2 | |
WFDC2 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
5B2D9 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
Q14508 | |
10406 | |
HE4 Fusion Protein Ag5936 | |
Primary | |
-20°C | |
WFDC2 |