Learn More
Buerkle™ HDPE, Wide Neck Jerry Can with Threaded Connector
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 l
10 L
20 L
30 L
Dimensioni (L x P x A):
P 365 x L 165 x A 485 mm
P 365 x L 240 x A 485 mm
l 130 x H 280 mm
l 137 x H 400 mm
Descrizione
- Wide filling opening allows for easy cleaning
- Carrying handles and screw lid guarantee safe and convenient transport
- Can also be used as a settling canister
- Manufactured from transparent HDPE
- UV stabilized
- Self-adhesive blue litre graduation and spigots available as accessory
Specifica
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Capacità (sistema imperiale) | 7.9 gal. |
Capacità (sistema metrico) | 30 L |
Certificazione/Conformità | Suitable for foodstuffs |
Tipo di chiusura | Coperchio a vite |
Colore | Transparent |
Dimensioni (L x P x A) | P 365 x L 240 x A 485 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Adatto per l'uso con alimenti, comodo e sicuro da trasportare, utile come contenitore di sedimentazione |
Graduazioni | Liter scale available separately |
Include | 0.75 in. Threaded connector, carrying handles, screw lid |