Learn More
Buerkle™ HDPE Wide Mouth Disposal Keg Container
HDPE Wide Mouth Disposal Keg Container for disposal or storage of powders, granulates and liquids. Can be closed tightly and sealed. The containers have an UN transport approval for solids.
Marca:  Buerkle™ 1105-0003
25.69 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24323" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15445554
  • 32.90€ / Pezzo
Spotlight
Usa il codice promozionale 24157 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Made of HDPE
  • Temperature resistant from -20 °C to +80 °C
  • UN transport approval for solids 1H2/X
Specifica
Specifica
3.6 L
Wide mouth disposal keg
Used for Waste Disposal or Storage of Liquids, Powders or Granules
HDPE
Each
Rosso
171 mm
HDPE
Screw Cap
White
171 mm
Tappo
80°C
Between -20°C to +80°C
UN transport approval 1H2/X
Rotondo
Wide Mouth Container
198 mm