Learn More
Buerkle™ HDPE Universal Storage Containers
Practical storage containers with closed gripping edges for safe transport of pourable or liquid contents. Rounded inner edges and smooth inner surfaces for easycleaningenable use in the food stuffs/hygiene sector.
Marca:  Buerkle™ 3418-0148
Codice prodotto. 13117673
  • 85.55€ / Pezzo
Everyday Lab Essentials
Usa il codice promozionale 24132 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Allerta:
Attention! Make sure to pay attention to the List of Chemical Resistance!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • HDPE, white
  • Can be stacked
Specifica
Specifica
48 L
Smooth inner finish
HDPE
Food Stuffs and Hygiene Sector
Storage Container
600 mm
220 mm
Regulation (EC) No 1935/2004, Regulation (EU) 10/2011
White
Rettangolare
Stackable
660 mm
450 mm
210 mm