Learn More
Cole-Parmer™ HDPE Tubing
41.40€ - 66.70€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Materiale | HDPE |
Overall Length (Metric) | 30.48 m |
Da utilizzare con (applicazione) | General-purpose lab and industrial use |
Min. Operating Temperature (Metric) | -75°C |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11730239
|
Cole-Parmer™
95501-02 |
6.4 mm |
41.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11759998
|
Cole-Parmer™
95501-06 |
9.6 mm |
66.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-12-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Specifica
Autoclavable | |
30.48 m | |
-75°C | |
Sterili | |
66°C |
HDPE | |
General-purpose lab and industrial use | |
1 Each | |
Semitrasparente |