Learn More
Huenersdorf™ Contenitori per campioni in HDPE
Secure your items securely in Heunersdorf™ HDPE Specimen Containers, which are made of food-safe polypropylene (PP) for assorted uses.
Marca: Huenersdorf™ 910500
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Resistant to acids and chemicals
- Tightly closing lid
- Deep freezable
Specifica
2000 ml | |
LDPE | |
Natural | |
Rettangolo | |
Deep Freezer, Dishwasher, Microwave | |
Stackable | |
Confezione da 20 | |
255 mm |
Natural | |
Coperchio a chiusura ermetica | |
Polyethylene | |
Per applicazioni varie | |
Coperchio in LDPE a chiusura ermetica | |
Contenitore rettangolare per campioni | |
250 mm | |
94 mm |