Learn More
Buerkle™ HDPE Round Bottles with Snap Closure
Buerkle™ HDPE Round Bottles with Snap Closure is suitable for cosmetic liquids, emulsions, creams and oils.
1.75€ - 84.83€
Specifica
Colore | Trasparente |
---|---|
Materiale | HDPE |
Quantità | 1 |
Closure Included | Sì |
Forma | Rotondo |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11872323
|
Buerkle™
0308-0100 |
100 mL | N/A | ||||||
15465574
|
Buerkle™
0308-0100 |
100 mL |
1.75€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11882323
|
Buerkle™
0308-0250 |
250 mL | N/A | ||||||
15356388
|
Buerkle™
0308-0250 |
250 mL |
2.30€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11802333
|
Buerkle™
0308-1000 |
1000 mL |
4.25€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11892323
|
Buerkle™
0308-0500 |
500 mL |
2.95€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Bottle HDPE transparent, closure PP
- Ø
- Cost-effective and shapely
- Handy round bottles with snap-action hinged lid
- Sampling possible per portion
Specifica
Trasparente | |
1 | |
Rotondo | |
Snap-action Hinged |
HDPE | |
Sì | |
3 mm |