Learn More
Fisherbrand™ HDPE, Rectangular Carboy with Spigot
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
9 L
20 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Carboys Ideal for storing and dispensing lab water and reagents.
Ideale per stoccaggio ed erogazione dell'acqua e reagenti da laboratorio
- Costruzione robusta per una lunga durata
- Graduazioni in rilievo per 1 gallone e 51 incrementi
- Scelta di materiali per uso generico o autoclavabili
- Design rettangolare per ridurre l'ingombro
- L'imboccatura larga consente di semplificare le operazioni di riempimento e di pulizia
- Le damigiane con raccordi comprendono un inserto portagomma per la connessione di tubi ID -+ a 5/16 di pollice.
- Il beccuccio del raccordo accetta tubi ID da 5/8di pollice
- I materiali sono conformi ai requisiti della FDA per uso alimentare e ai criteri USP VI (non tossici)
Specifica
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Capacità (sistema imperiale) | 2.4 gal. |
Capacità (sistema metrico) | 9 L |
Certificazione/Conformità | FDA, USP VI |
Colore | White |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for storing and dispensing lab water and reagents |
Materiale | HDPE |
Mouth Style | Larga |
Product Type | Carboy with Spigot |
Forma | Rettangolare |