Learn More
Masterflex™ Adattatori filettati maschio in HDPE
Combine these simple, economical fittings with flexible tubing for use in low-pressure applications (generally less than 30 psi). Cole-Parmer™ Male Pipe Adapter Polyethylene Fittings are designed for quick and easy assembly without tools.
20.80€ - 24.35€
Specifica
Materiale | HDPE |
---|---|
Min. Operating Temperature (Metric) | ° |
Quantità confezione | 10/Pk. |
Forma | Diritto |
Max. Operating Temperature (Metric) | 85°C |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11795479
|
Masterflex™
30621-52 |
Fits 1/4 in. x 3/8 in. I.D tubing |
24.35€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11750439
|
Masterflex™
30621-31 |
Fits 1/8 x 1/4 in. I.D. tubing |
20.80€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Available in a variety of materials and configurations
- Adapts from a NPT male thread to a hose barb
Specifica
HDPE | |
10/Pk. | |
85°C |
° | |
Diritto | |
Male Threaded Adapter |