Learn More
Masterflex™ HDPE Male Pipe Adapter Barbed Fitting
For quick and easy connection of fluid paths in the laboratory without the use of tools.
24.65€ - 30.15€
Specifica
Materiale HDPE
Quantità confezione 10 Pack
Metodo di sterilizzazione Ethylene Oxide
Forma Diritto
Product Type Barbed Fitting
Visualizza altre specifiche
Prodotti 10
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con Dimensioni filo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con Dimensioni filo Prezzo Quantità e disponibilità  
11705549
Vedere i documenti
Masterflex™
30621-16
3/4 NPT(M) x 1/4 in. tubing I.D. 3/4 NPT(M)
25.55€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-10-2025
Aggiungi al carrello
11715489
Vedere i documenti
Masterflex™
30621-56
3/8 NPT(M) x 1/4 in. tubing I.D. 3/8 NPT(M)
24.65€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-10-2025
Aggiungi al carrello
11755259
Vedere i documenti
Masterflex™
30621-77
1/2 NPT(M) x 1/2 in. tubing I.D. 1/2 NPT(M)
25.50€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-10-2025
Aggiungi al carrello
11745489
Vedere i documenti
Masterflex™
30621-75
1/2 NPT(M) x 3/8 in. tubing I.D. 1/2 NPT(M)
25.10€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-10-2025
Aggiungi al carrello
11765708
Vedere i documenti
Masterflex™
30621-35
1/8 NPT(M) x 3/8 in. tubing I.D. 1/8 NPT(M)
27.30€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-10-2025
Aggiungi al carrello
11785479
Vedere i documenti
Masterflex™
30621-46
1/4 NPT(M) x 1/4 in. tubing I.D. 1/4 NPT(M)
26.10€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-10-2025
Aggiungi al carrello
11795718
Vedere i documenti
Masterflex™
30621-18
3/4 NPT(M) x 3/8 in. tubing I.D. 3/4 NPT(M)
25.55€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-10-2025
Aggiungi al carrello
11725489
Vedere i documenti
Masterflex™
30621-64
3/8 NPT(M) x 1/2 in. tubing I.D. 3/8 NPT(M)
24.65€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 27-10-2025
Aggiungi al carrello
11755708
Vedere i documenti
Masterflex™
30621-62
3/8 NPT(M) x 3/8 in. ID Tubing 3/8 NPT(M)
25.55€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 15-09-2025
Aggiungi al carrello
11799998
Vedere i documenti
Masterflex™
30621-08
3/4 NPT(M) x 5/8 in. tubing I.D. 3/4 NPT(M)
30.15€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 20-10-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Slip flexible tubing or hose onto the barb to create a seal that typically holds pressures up to 30 psi (2 bar)
  • Available in a variety of configurations to meet your needs
  • Adapts from a NPT male thread to a hose barb
  • Sterilization through ethylyene oxide only
  • Provided in packs of 10
Specifica
Specifica
HDPE
Ethylene Oxide
Barbed Fitting
10 Pack
Diritto