Learn More
Huenersdorf™ Secchio industriale in HDPE
Use the Huenersdorf™ HDPE Industrial Bucket for all your laboratory needs. It is food-safe and has a spout for safe handling.
45.25€
Specifica
Product Type | Secchio per usi industriali |
---|---|
Materiale | Polietilene (HD-PE) |
Codice del prodotto | Marca | dimCapacityMetric | Colore | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | dimCapacityMetric | Colore | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11863652
|
Huenersdorf™
943100 |
Natural | Square |
45.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Round with spout
- Natural
- Acid-resistant polyethylene (HDPE)
- Embossed scale and plastic handle Industrial bucket with spout for safe handling
Specifica
Secchio per usi industriali | |
Polietilene (HD-PE) |