Learn More
Buerkle™ HDPE Electrically Conductive Canister, UN Approval
Canister made of electrically conductive HDPE for preventing ignition sources. The canisters are capable of diverting a charge and can be earthed, which makes them suitable for use with flammable liquids.
47.05€ - 76.30€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Certificazione/Conformità | UN approval for transport |
Colore | Black |
Include | Carrying handle, screw cap |
Materiale | HDPE |
Allerta:
Attention! Please refer to the List of Chemical Resistance before considering the appropriate products to use for your application.
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15229933
|
Buerkle™
1428-0010 |
10 L |
47.05€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15346297
|
Buerkle™
1428-0020 |
20 L |
64.70€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15356297
|
Buerkle™
1428-0030 |
30 L |
76.30€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Constructed with electrically conductive HDPE for preventing ignition sources.
- Capable of diverting a charge (surface resistance <109 ohms) and can be earthed
- Suitable for use with flammable liquids.
- HDPE, capable of diverting a charge
- With carrying handle and screw cap
- With UN approval for transport
- Stackable
Specifica
Not Autoclavable | |
Black | |
HDPE | |
Non-sterile |
UN approval for transport | |
Carrying handle, screw cap | |
Canister |