Learn More
SCAT™ HDPE-EC Safety Canister and Cap
Electrically conductive safety canisters made of high-quality HDPE-EC material. Due to their grounding capability, flying sparks caused by electrical discharge can be prevented when disposing of flammable or explosive laboratory liquids.
4.65€ - 91.65€
Specifica
Colore | Nero |
---|---|
Materiale | HDPE |
Dimensioni filo | S50 |
Da utilizzare con (applicazione) | Per la raccolta di rifiuti liquidi infiammabili e adatti al sistema di sicurezza S.C.A.T™ |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15745943
|
SCAT™
108421 |
Tanica |
91.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17858743
|
SCAT™
108421-D |
Replacement Screw Cap |
4.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Made of very robust and electronically conductive HDPE, which is highly resistant to all solvents commonly used in laboratories
- Filling quantities from 10 L for the use with HPLC systems up to massive 60 L drums for the collection of large quantities of containers (e.g., professional SymLine™ Disposal Systems)
- Thread types S50 is commonly used in the laboratory and are compatible with SCAT™ Safety Waste Caps range for the safe disposal of volatile hazardous substances
- Special safety features such as integrated visibility strips or floats ensure permanent fill level monitoring
- Practical designs as space-saving canisters allow safe storage of liquid waste even in small areas or in hazardous goods cabinets
- Ideally suited for combination with SCAT™ Safety Waste Caps or the SymLine™ Disposal Systems
Specifica
Nero | |
HDPE | |
S50 | |
Per la raccolta di rifiuti liquidi infiammabili e adatti al sistema di sicurezza S.C.A.T™ |