Learn More
Horst™ Nastro riscaldante modello HB
118.00€ - 339.00€
Specifica
Requisiti elettrici ∼230V Voltage
Modello HB
Product Type Heating Tape
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10637892
Vedere i documenti
Horst™
20207
5 m
339.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 26-06-2025
Aggiungi al carrello
10210592
Vedere i documenti
Horst™
20201
0.5 m
118.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-06-2025
Aggiungi al carrello
10301992
Vedere i documenti
Horst™
20211
4 m
286.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 26-06-2025
Aggiungi al carrello
10341892
Vedere i documenti
Horst™
20205
2.5 m
194.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 26-06-2025
Aggiungi al carrello
10427511
Vedere i documenti
Horst™
20206
3 m
225.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 26-06-2025
Specifica
∼230V Voltage
HB
Heating Tape