Learn More
New Pig™ HazMat Spill Kits
Marca:  New Pig™ 64CRSC
Encompass_Preferred
Codice prodotto. 12903595
  • 151.25€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 27-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Features absorbents proven for rapid response
  • Absorbents are specially treated for unsurpassed performance with concentrated corrosives,such as 98% sulfuric acid and 30% sodium hydroxide
  • Socks stop spreading spills; PIG HazMat Pads absorb quickly
  • Prepacked container provides easy access to contents
  • Temporary disposal bags with ties help make cleanup easier
  • Tamperproof seals help prevent pilfering of spill response supplies
Specifica
Specifica
13.62 L
Spill Kit
1 External dia. 3 in., 46 in. L PIG™ HazMat Chemical Absorbent Sock, 1 External dia. 3 in., 10 ft. L PIG™ HazMat Chemical Absorbent Sock , 4 L x W: 20 x 15 in. PIG™ HazMat Mat Pad, 6 L x W: 6 x 2 in. Tamperproof Seal Label, 2 W x H: 18 x 30 in. Polyethylene Disposal Bags
Polyethylene, Polypropylene
Acids, Bases, Unknowns Fluid Absorption
Certificati
Promozioni
Promozioni
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.