missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ HAUS5 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Invitrogen™ PA564319

Codice prodotto. 15752082

  • 566.00€ / 100µL

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

Immunogen sequence: ARQHTQDTQR RALLLRAQAG AMRRQQHTLR DPMQRLQNQL RRLQDMERKA KVDVTFGSLT SAALGLEPVV LRDVRTACTL RAQFLQNLLL PQAKRGSLPT PHDDHFGTSY Q Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 71%, Rat - 70%.

The function of this protein has not been specifically defined.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

HAUS5
Polyclonal
Unconjugated
HAUS5
2310022K01Rik; dgt5; HAUS augmin like complex subunit 5; HAUS augmin-like complex subunit 5; HAUS augmin-like complex, subunit 5; HAUS5; KIAA0841
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
23354
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
O94927
HAUS5
Recombinant protein corresponding to Human HAUS5. Recombinant protein control fragment (Product #RP-103652).
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Promozioni

Promozioni

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato