Learn More
Brady™ Ultimate Security Padlock
The 7 pin disk cylinder gives ultimate protection against manipulation and key interchanges.
Marca:  Brady™ 805838
Codice prodotto. 11701296
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Shackle and body are made of highest standard hardened alloy steel
Specifica
Specifica
Ultimate Security Padlock
Black
Ultimate Security Padlock
63.00 x 109.00 mm
50.00 mm
7
63 mm
SECURITY PADLOCK 55 MM SHACKLE 50 MM 2
Hardened Alloy Steel
11 mm
109 mm
Hardened Alloy Steel
1 Ea.