Learn More
Technical Service Consultants™ Anse per inoculazione in polistirene in cristallo resistente
Use Technical Service Consultants™ Hard Crystal Polystyrene Inoculating Loop for general laboratory needs including plating and quick and accurate sample throughput.
108.00€
Specifica
Materiale | Polistirene cristallo duro |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Monouso | Sì |
Product Type | Ansa per inoculazione |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di imballaggio | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di imballaggio | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12749875
|
Technical Service Consultants™
TS/4-A |
Sacca | Trasparente | ||||||
Descrizione
- Cadmium-free pigments
- Gamma Irradiation to achieve a SAL of 10-6
- Shelf Life: 3 years
- 4-25°C. Store in dry and ventilated area; protect from light, heat and moisture in tightly closed original container
Specifica
Polistirene cristallo duro | |
Sterile | |
Sì | |
Ansa per inoculazione |