Learn More
Hanus solution, Honeywell Fluka™
Volumetric, 0.1 M IBr
114.00€ - 388.29€
Identificatori chimici
CAS 7789-33-5
Formula molecolare BrI
Molecular Weight (g/mol) 206.81
Numero MDL MFCD00011353
InChI Key CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution
PubChem CID 82238
IUPAC Name iodobromane
SMILES BrI
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15624800
Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
35097-500ML
500 mL N/A N/A N/A
15614800
Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
35097-1L
1 L
223.98€
1L
15644800
Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
35097-6X500ML
6 x 500 mL N/A N/A N/A
15634800
Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
35097-6X1L
6 x 1 L N/A N/A N/A
Descrizione
Descrizione
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
Specifica
Identificatori chimici
7789-33-5
206.81
CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N
82238
BrI
BrI
MFCD00011353
iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution
iodobromane
Specifica
Hanus solution
BrI
UN2789
40°C (104°F)
CBEQRNSPHCCXSH-UHFFFAOYSA-N
iodobromane
82238
7789-33-5
MFCD00011353
3587194
iodine monobromide, iodine bromide, iodobromine, iodine bromide ibr, unii-g0k622rd9n, iodinemonobromide, iodobromane, bromoiodine, jodmonobromid, hanus solution
BrI
206.81
206.81g/mol
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P280-P305 + P351 + P338-P310
Identificativo prodotto
  • Hanus solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Acetic acid, Iodinebromide