Learn More
Hanna™ Instruments pH Buffer Solutions
Used for calibration
Marca:  Hanna Instruments HI7004M
Quantità 230 mL
Codice prodotto. 11504287
  • 27.70€ / Pezzo
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Disponibili in diversi intervalli di pH e quantità
  • Calibrati secondo gli standard NIST
  • Con/senza certificati di analisi
Specifica
Specifica
230 mL
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Hanna™ Instruments pH Buffer Solutions > pH 4.01; 230mL