Learn More
Corning™ Hank's Balanced Salt Solutions
BIOPHARMA
Salt solutions are shipped at ambient temperature unless otherwise indicated
Marca:  Corning™ 21-022-CV
83.33 EUR valido fino al 2025-07-04
Usa il codice promo "24147" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15373571
  • 87.72€ / pezzi 6
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
pH of 10X solutions must be adjusted following dilution to 1X concentration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Clear
1 X
Hanks' Balanced Salt Solution
Potassium Chloride 0.4g/L, Monopotassium Phosphate 0.06g/L, Sodium Chloride 8g/L, Disodium Phosphate (anhydrous) 0.0477g/L, Sodium Bicarbonate 0.35g/L, D-Glucose 1g/L
6 x 500 mL
2° to 30°C
Liquid
No Calcium, No Magnesium, No Phenol Red
7.1 to 7.4