Learn More
Brand™ Pipetta ripetitiva elettronica
Minor fatica della mano e nessuna discrepanza di erogazione legata al controllo da parte dell'operatore. La pipetta elettronica per applicazioni ripetitive BRAND™ HandyStep™ offre un notevole risparmio di tempo ed elimina i possibili errori grazie al riconoscimento automatico della dimensione del puntale per i nuovi puntali BRAND PD. Il sistema aperto consente l'utilizzo della maggior parte dei puntali per dosatori di terze parti.
765.00€
Specifica
Tipo di batteria | NiMH |
---|---|
Certificazione/Conformità | Marchio CE in base a direttiva IVD 98/79 EG. |
Punte compatibili | BRAND™ PD-Tips, puntali per la maggior parte degli erogatori prodotti da terzi |
Product Line | HandyStep™ |
Tipo | Pipetta elettronica per applicazioni ripetitive |
Codice del prodotto | Marca | Include | Tipo di spina | Voltage | Frequency | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Tipo di spina | Voltage | Frequency | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10689841
|
Brand™
705004 |
Certificato di prestazioni con marcatura DE-M, gruppo batterie NiMH | N.D. | N/A | |||||
Descrizione
HandyStep™ Electronic è una pipetta a dosaggio ripetitivo con batteria controllata da microprocessore per erogazioni senza sforzo in numerose applicazioni. Il design motorizzato riduce l'affaticamento della mano ed elimina le discrepanze di erogazione legate al controllo da parte dell'operatore.- Riconoscimento automatico della dimensione del puntale, per puntali BRAND PD-Tips codificati. La pipetta a dosaggio ripetitivo HandyStep™ Electronic offre un notevole risparmio di tempo ed elimina i possibili errori grazie al riconoscimento automatico della dimensione del puntale (per i nuovi puntali BRAND PD-Tips, dotati di pistone con dimensione codificata). Sistema aperto compatibile con la maggior parte dei puntali di erogazione di terzi marchi.
- Impostazione del volume variabile in continuo da 1 μl a 50 ml.
- Offre tre diverse funzioni: erogazione, erogazione automatica e pipettaggio. Nella modalità automatica, lo strumento utilizza la funzione di apprendimento per calcolare l'intervallo di tempo medio tra le prime tre azioni di erogazione, quindi prosegue il lavoro a questo ritmo.
- Il pacco batteria al nichel-metallo idruro sostituibile può essere ricaricato all'interno o all'esterno dello strumento.
- Con marchio CE in conformità alla direttiva IVD 98/79 EG.
- HandyStep™ Electronic con interfaccia è il componente centrale per l'integrazione in sistemi automatizzati
- Unità fornita con certificato delle prestazioni con marchio DE-M, pacco batterie NiMH, stazione di carica e adattatore CA. (L'unità di ricarica non è inclusa con il modello 705004)
Specifica
NiMH | |
BRAND™ PD-Tips, puntali per la maggior parte degli erogatori prodotti da terzi | |
Pipetta elettronica per applicazioni ripetitive | |
LCD |
Marchio CE in base a direttiva IVD 98/79 EG. | |
HandyStep™ | |
1 μl - 50 ml | |
1 ciascuno |