Learn More
Brady™ HandiMark™ Vinyl Repositionable Film
50.19€ - 98.60€
Specifica
Descrizione | HandiMark Repositionable Vinyl Film |
---|---|
Tipo di adesivo | Acrylic, Repositionable |
Finitura | Gloss |
Materiale | Vinyl |
Product Type | Repositionable Film |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12880590
|
Brady™
042100 |
White | 13 mm | N/A | |||||
12800600
|
Brady™
042102 |
White | 50 mm | N/A | |||||
12890590
|
Brady™
042101 |
White | 25 mm | N/A | |||||
12820600
|
Brady™
042104 |
Yellow | 25 mm | N/A | |||||
12810600
|
Brady™
042103 |
Yellow | 13 mm | N/A | |||||
10001734
|
Brady™
042105 |
Yellow | 50 mm | N/A | |||||
Specifica
HandiMark Repositionable Vinyl Film | |
Gloss | |
Repositionable Film | |
HandiMark | |
-40°C to +82°C | |
15 m |
Acrylic, Repositionable | |
Vinyl | |
For temporary, removable and repositionable labels, like 5S and lean inventory labels | |
1 Roll | |
0.031 mm |