Learn More
Hamilton™ PTFE Tubing Adapted to Femaile Luer Lock
Connect to a syringe or other component
51.00€ - 61.60€
Specifica
Tipo | Tubing Assembly |
---|---|
Lunghezza (sistema imperiale) | 12 in. |
Materiale | PTFE |
Lunghezza (sistema metrico) | 30.48 cm |
Da utilizzare con (applicazione) | Connect to a syringe or other component |
Codice del prodotto | Marca | Calibro dell'ago | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Calibro dell'ago | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11573084
|
Hamilton™
90615 |
15 G |
59.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11503094
|
Hamilton™
90618 |
18 G |
61.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10642503
|
Hamilton™
90619 |
19 G |
51.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10770145
|
Hamilton™
90620 |
20 G |
59.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11543094
|
Hamilton™
90624 |
24 G |
51.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11533094
|
Hamilton™
90622 |
22 G |
51.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11563094
|
Hamilton™
90628 |
28 G |
51.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10332932
|
Hamilton™
90630 |
30 G |
51.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Made of PTFE
- One female luer fitting on the end
- Tubing is 12 in. in length
Specifica
Tubing Assembly | |
PTFE | |
Connect to a syringe or other component |
12 in. | |
30.48 cm |