Learn More
Hamilton™ Cartuccia di ricambio per precolonna a cartuccia serie PRP™
Cartucce di ricambio per PRP-1, PRP-3, PRP-X100, PRP-X200, PRP-X300, PRP-X400
355.00€ - 369.00€
Specifica
pH Da 1 a 13
Dimensione particelle 10 μm
Lunghezza (sistema metrico) 25 mm
Pressione max 5000 psi
Materiale Acciaio inox 316
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Assorbente Diametro (sistema metrico) interno Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Assorbente Diametro (sistema metrico) interno Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
10696401
Vedere i documenti
Hamilton™
79445
PRP-1 2.0 mm Colonna HPLC Hypersil™
359.00€
pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-08-2025
Aggiungi al carrello
10686591
Vedere i documenti
Hamilton™
79446
PRP-X100 4 mm Colonna HPLC Hypersil™
369.00€
pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 28-07-2025
Aggiungi al carrello
10665461
Vedere i documenti
Hamilton™
79449
PRP-X200 2.0 mm Colonna per l'analisi degli acidi organici
355.00€
pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-08-2025
Aggiungi al carrello
11523294
Vedere i documenti
Hamilton™
79452
C18 2.0 mm Colonna per l'analisi degli acidi organici
355.00€
pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Stainless steel or PEEK replacement cartridges.
Specifica
Specifica
Da 1 a 13
25 mm
Acciaio inox 316
10 μm
5000 psi