Learn More
Hamilton™ 1700 Series Gastight™ Syringes: LT Termination
Versione Gastight delle siringhe originali serie 700, ideali per l'erogazione di volumi da 1 a 500 μl
90.80€ - 117.00€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip) |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for dispensing both liquids and gases, useful for samples with dissolved or suspended molecules |
Product Type | Gastight |
Temperatura max (sistema imperiale) | 239 °F |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Pressione max | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Pressione max | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10323951
|
Hamilton™
81201 |
500 μl | 3.26 mm | 7.75 mm | 700 psig |
94.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10373801
|
Hamilton™
80001 |
10 μl | 0.46 mm | 6.6 mm | 1000 psig |
117.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10373851
|
Hamilton™
80201 |
25 μl | 0.72 mm | 7.75 mm | 1000 psig |
90.80€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10333901
|
Hamilton™
81001 |
100 μl | 1.46 mm | 7.75 mm | 1000 psig |
91.70€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10464461
|
Hamilton™
81101 |
250 μl | 2.3 mm | 7.75 mm | 500 psig |
96.75€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10405621
|
Hamilton™
80901 |
50 μl | 1.03 mm | 7.75 mm | 1000 psig |
95.20€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
Syringe series offers a variety of different terminations and needle options.
Luer Tip (LT)- The needles are removable and fit over a ground glass hub which is tapered in the shape of a male luer. The LT termination will accept most hypodermic needles but was designed specifically for use with Hamilton Kel-F needles. This termination increases the dead volume in the syringe, which may not be appropriate for some applications. Autoclavable when disassembled.
Needle Point Styles (Point styles 4 and AS are available on request)
- Point Style 2 - Sharp, beveled, curved, non-coring needle point recommended for septum penetration. Available gauges: 34-10
- Point Style 3 - Blunt needle point for use with HPLC injection valves and for sample pipetting. Available gauges: 34-10
- Point Style 4 - Standard 12° beveled needle point is recommended for life science applications. Available gauges: 34-10. Special needle angles such as 0° to 60° available upon request.
- Point Style 5 - Conical needle with side port for penetration of septa, thin-gauged vinyls and plastics without coring. Available gauges: 26-10
- Point Style AS - Special conical style needle point used on autosampler syringes the non-coring needle point is recommended for septum penetration. Available gauges: 26-10
Specifica
Sì | |
Ideal for dispensing both liquids and gases, useful for samples with dissolved or suspended molecules | |
239 °F | |
50 °F | |
10°C | |
Puntale Luer (LT) |
Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip) | |
Gastight | |
115 °C | |
No Needle Included | |
Ea. |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.