Learn More
Hamilton™ Siringhe Gastight™ serie 1000: Ago amovibile, terminale RN, misura 22, lunghezza ago 2 poll.
La siringa GASTIGHT di volume medio è ideale per l'erogazione di volumi compresi tra 100 μl e 100 ml.
Marca:  Hamilton™ 81330
Codice prodotto. 10166370
  • 173.00€ / Pezzo
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Mid-volume GASTIGHT syringe ideal for dispensing volumes from 100 μL up to 100 mL.
Removable Needle (RN): the needles are removable and are a Hamilton-specific design. The design allows the needles to seat precisely at the zero graduation mark of the syringe. Users can select the needle gauge, length and point style to optimize the syringe for custom applications. Additionally, this termination allows for a removable needle without increasing the dead volume of the syringe and is ideal when there is a risk of the needle clogging. Autoclavable when disassembled. Repeated autoclaving will shorten syringe life.
Needle Point Styles
  • Style 2: Sharp, beveled, curved, non-coring needle point recommended for septum penetration. Available gauges: 33-10
  • Style 3: Blunt needle point for use with HPLC injection valves and for sample pipetting. Available gauges: 33-10
Order Info
In questa serie sono disponibili diversi tipi di terminazioni e opzioni di ago.
Specifica
Specifica
22 G
0.016 in.
0.028 in.
4.6 mm
0.72 mm
2 pollici
200 psi
115 °C
1001
Ciascuno
Appuntita, smussata, curva, non carotante
Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip), Stainless Steel (Plunger)
0.18 in.
0.41 mm
0.355 in.
9.02 mm
Per iniezioni manuali e automatizzate di HPLC, usate comunemente nelle pompe a siringa e altri strumenti di manipolazione dei liquidi
Siringa Gastight™
239°F
50°F
2
1.0 ml
Rimovibile