Learn More
Hafnium wire, 0.25mm (0.01 in.) dia., 99.97% (metals basis excluding Zr), Zr nominal 3%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11371258
10 m, 10m
Click to view available options
Quantità:
10 m
2 m
50 cm
Dimensione della confezione:
10m
2m
50cm
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-58-6
Formula molecolare Hf
Molecular Weight (g/mol) 178.49
Numero MDL MFCD00011032
InChI Key VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
PubChem CID 23986
ChEBI CHEBI:33343
IUPAC Name hafnium
SMILES [Hf]
Specifica
Materiale o nome chimico Hafnium wire
Nota nome 0.25mm (0.01 in.) dia.
Note percentuale saggio (metals basis excluding Zr), Zr nominal 3%
Quantità 10 m
Percent Purity 99.97%
Odore Odorless
Peso ≈0.64g/m
Forma Wire
Titolo del prodotto
Hafnium wire, 0.25mm (0.01 in.) dia., 99.97% (metals basis excluding Zr), Zr nominal 3%, Thermo Scientific Chemicals >