Learn More
Hafnium telluride, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11373618
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 39082-23-0
Formula molecolare HfTe2
Molecular Weight (g/mol) 433.69
Numero MDL MFCD00049947
InChI Key BCMXGUYIVFZMCT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hafnium telluride, ditellanylidenehafnium
PubChem CID 90471877
IUPAC Name bis(tellanylidene)hafnium
SMILES [Te]=[Hf]=[Te]
Specifica
Materiale o nome chimico Hafnium telluride
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Peso formulazione 433.69
Percent Purity 99.5%