Learn More
Hafnium sponge, 99.6% (metals basis excluding Zr), Thermo Scientific™
71.05€ - 2577.00€
Identificatori chimici
CAS | 7440-58-6 |
---|---|
Formula molecolare | Hf |
Molecular Weight (g/mol) | 178.49 |
Numero MDL | MFCD00011032 |
InChI Key | VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire |
PubChem CID | 23986 |
ChEBI | CHEBI:33343 |
IUPAC Name | hafnium |
SMILES | [Hf] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11326617
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000674.09 |
10 g | N/A | ||||||
11336617
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000674.18 |
50 g | N/A | ||||||
11345719
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000674.30 |
250 g | N/A | ||||||
11335719
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000674.A1 |
1 kg | N/A | ||||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identificatori chimici
7440-58-6 | |
178.49 | |
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N | |
23986 | |
hafnium |
Hf | |
MFCD00011032 | |
hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire | |
CHEBI:33343 | |
[Hf] |
Specifica
Hafnium | |
7440-58-6 | |
99.6%, Zr nominal 3% (Metals basis excluding Zr) | |
MFCD00011032 | |
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N | |
hafnium | |
23986 | |
Odorless |
Silver to Gray | |
Silver gray sponge | |
Hf | |
hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire | |
[Hf] | |
178.49 | |
CHEBI:33343 | |
Sponge |
Sicurezza e movimentazione
P210-P222-P280-P335+P334-P370+P378q
H250
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 4.2, Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-166-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Afnio
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Solido piroforico Categoria 1
- Sostanza autoriscaldante Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H250-Spontaneamente infiammabile all'aria.
- H251-Autoriscaldante; può infiammarsi.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P222-Evitare il contatto con l'aria.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P235+P410-Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari.
- P422-Conservare sotto .
- P420-Conservare lontano da altri materiali.