Learn More
Hafnium powder, -325 mesh, 99.6% (metals basis excluding Zr), Zr <3.5%, Thermo Scientific Chemicals
Identificatori chimici
CAS | 7440-58-6 |
---|---|
Formula molecolare | Hf |
Molecular Weight (g/mol) | 178.49 |
Numero MDL | MFCD00011032 |
InChI Key | VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire |
PubChem CID | 23986 |
ChEBI | CHEBI:33343 |
IUPAC Name | hafnium |
SMILES | [Hf] |
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7440-58-6 | |
178.49 | |
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N | |
23986 | |
hafnium |
Hf | |
MFCD00011032 | |
hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire | |
CHEBI:33343 | |
[Hf] |
Specifica
Hafnium powder | |
7440-58-6 | |
Hf | |
UN2545 | |
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N | |
hafnium | |
23986 | |
99.6% | |
Odorless |
Gray | |
(metals basis excluding Zr), Zr nominal 2 to 3.5% | |
MFCD00011032 | |
hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire | |
[Hf] | |
178.49 | |
CHEBI:33343 | |
−325 Mesh | |
Powder |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H251
Self-heating: may catch fire.
P210-P222-P280-P335+P334-P370+P378q
H250
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 4.2; Packing Group: II; Proper Shipping Name: HAFNIUM POWDER, DRY
missing translation for 'einecsNumber' : 231-166-4
missing translation for 'rtecsNumber' : MG4600000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Afnio
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Solido piroforico Categoria 1
- Sostanza autoriscaldante Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H250-Spontaneamente infiammabile all'aria.
- H251-Autoriscaldante; può infiammarsi.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P222-Evitare il contatto con l'aria.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P235+P410-Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari.
- P422-Conservare sotto .
- P420-Conservare lontano da altri materiali.