Learn More
Hafnium(IV) sulfate, 99.9% (metals basis excluding Zr), Zr <1%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11309778
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15823-43-5
Formula molecolare HfO4S
Molecular Weight (g/mol) 274.55
Numero MDL MFCD00168081
InChI Key KOELDGKLEFTHGN-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo hafnium sulfate, acmc-20aksa, sulfuric acid, hafnium 4+ salt 2:1, hafnium 4+ disulfate, hafnium iv sulfate tetrahydrate, sulfuric acid,hafnium 4+ salt 2:1, hafnium iv sulfate trace metals basis purity excludes zirconium
PubChem CID 13094115
IUPAC Name hafnium(4+);disulfate
SMILES [Hf].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Hafnium (IV) sulfate
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (metals basis excluding Zr), Zr <1%
Peso formulazione 370.62 (Anhydrous)
Percent Purity 99.9%