Learn More
Hafnium(IV) oxide sputtering target, 101.4mm (4.0 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) thick, 99.95% (metals basis excluding Zr), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15423915
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Hafnium (IV) oxide sputtering target
Nota nome 101.4mm (4.0 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) thick
Quantità 1 Ea.
Note percentuale saggio (metals basis excluding Zr)
Formula molecolare HfO2
Numero MDL MFCD00003565
Percent Purity 99.95%